Tisk…
L-Proline benzyl ester hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: H-Pro-OBzl.HCl
OR480596-100G OR480596-25G
APOSOR480596-100GEA 1990 CZK
APOSOR480596-100G APOSOR480596-25G
L-Proline benzyl ester hydrochloride 98%
L-Proline benzyl ester hydrochloride
Vzorec: C₁₂H₁₅NO₂
MW: 241.72 g/mol
Bod tání: 148…151 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00039002
CAS číslo: 16652-71-4