Tisk…
(R)-(+)-Epoxystyrene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR480595-100G OR480595-25G
APOSOR480595-100GEA 20500 CZK
APOSOR480595-100G APOSOR480595-25G
(R)-(+)-Epoxystyrene 95%
(R)-(+)-Epoxystyrene
Vzorec: C₈H₈O
Bod varu: 192…195 °C/760mmHg
Bod tání: –37 °C
Hustota: 1,053 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 79 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00066210
CAS číslo: 20780-53-4
UN: 2810
ADR: 6.1,III