Tisk…
Iodocyclopentane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480594-50G OR480594-100G
APOSOR480594-50GEA 5790 CZK
APOSOR480594-50G APOSOR480594-100G
Iodocyclopentane 97%
Iodocyclopentane
Vzorec: C₅H₉I
MDL Number: MFCD00039446
CAS číslo: 1556-18-9