Tisk…
4-(4-Hydroxyphenyl)cyclohexanone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR480590-100G OR480590-25G
APOSOR480590-100GEA 4270 CZK
APOSOR480590-100G APOSOR480590-25G
4-(4-Hydroxyphenyl)cyclohexanone 97%
4-(4-Hydroxyphenyl)cyclohexanone
Vzorec: C₁₂H₁₄O₂
Bod tání: 170…175 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00210693
CAS číslo: 105640-07-1