Tisk…
2-Hydroxypyridine-N-oxide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Pyridinol-1-oxide
OR480588-100G OR480588-25G OR480588-5G OR480588-1KG
APOSOR480588-100GEA 1410 CZK
APOSOR480588-100G APOSOR480588-25G APOSOR480588-5G APOSOR480588-1KG
2-Hydroxypyridine-N-oxide 98%
2-Hydroxypyridine-N-oxide
Vzorec: C₅H₅NO₂
MW: 111.10 g/mol
Bod tání: 147…152 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006195
CAS číslo: 13161-30-3