Tisk…
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR480586-100G
APOSOR480586-100GEA 5100 CZK
APOSOR480586-100G
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane 98%
2-(2-Bromoethyl)-1,3-dioxane
Vzorec: C₆H₁₁BrO₂
MW: 195,06 g/mol
Bod varu: 67…70 °C
Hustota: 1,431 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006567
CAS číslo: 33884-43-4