Tisk…
3-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480583-25G OR480583-5G
APOSOR480583-25GEA 6120 CZK
APOSOR480583-25G APOSOR480583-5G
3-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine 97%
3-Bromopyrazolo[1,5-a]pyrimidine
Vzorec: C6H4BrN3
MW: 198,0201 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832893
CAS číslo: 55405-67-9