4-Methoxybenzenesulphonamide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR480581-100G
OR480581-25G
APOSOR480581-100GEA
7380
CZK
APOSOR480581-100G
APOSOR480581-25G
4-Methoxybenzenesulphonamide
4-Methoxybenzenesulphonamide
Vzorec:
C₇H₉NO₃S Bod tání: 111…115 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00025392 CAS číslo: 1129-26-6 |