Tisk…
N-(4-Oxocyclohexyl)acetamide 97%
OR480579-100G OR480579-250G
APOSOR480579-100GEA 3440 CZK
APOSOR480579-100G APOSOR480579-250G
N-(4-Oxocyclohexyl)acetamide 97%
N-(4-Oxocyclohexyl)acetamide
Vzorec: C₈H₁₃NO₂
MW: 155,20 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03703462
CAS číslo: 27514-08-5