Tisk…
N-Ethyl-1-naphthylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480574-1G OR480574-5G
APOSOR480574-1GEA 2900 CZK
APOSOR480574-1G APOSOR480574-5G
N-Ethyl-1-naphthylamine
N-Ethyl-1-naphthylamine
Vzorec: C₁₂H₁₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003880
CAS číslo: 118-44-5