Tisk…
N-Phenylglycine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480573-100G OR480573-25G OR480573-250G OR480573-500G
APOSOR480573-100GEA 2320 CZK
APOSOR480573-100G APOSOR480573-25G APOSOR480573-250G APOSOR480573-500G
N-Phenylglycine 97%
N-Phenylglycine
Vzorec: C₈H₉NO₂
Bod tání: 121…127 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014009
CAS číslo: 103-01-5