2-Chloroethyl toluene-4-sulphonate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Chloroethyl p-toluenesulphonate
OR480570-100G
APOSOR480570-100GEA
4600
CZK
APOSOR480570-100G
2-Chloroethyl toluene-4-sulphonate 97%
2-Chloroethyl toluene-4-sulphonate
Vzorec:
C₉H₁₁ClO₃S MW: 234,7 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000970 CAS číslo: 80-41-1 |