Tisk…
(S)-2-Boc-aminomethylpyrrolidine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480535-25G OR480535-5G
APOSOR480535-25GEA 29830 CZK
APOSOR480535-25G APOSOR480535-5G
(S)-2-Boc-aminomethylpyrrolidine 95%
(S)-2-Boc-aminomethylpyrrolidine
Vzorec: C₁₀H₂₀N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06796572
CAS číslo: 141774-70-1