5-Bromo-2-chlorobenzothiazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480532-1G
OR480532-5G
APOSOR480532-1GEA
2240
CZK
APOSOR480532-1G
APOSOR480532-5G
5-Bromo-2-chlorobenzothiazole 95%
5-Bromo-2-chlorobenzothiazole
Vzorec:
C₇H₃BrClNS Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD09749227 CAS číslo: 824403-26-1 |