Tisk…
2,5-Dichlorobenzothiazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480498-5G
APOSOR480498-5GEA 3540 CZK
APOSOR480498-5G
2,5-Dichlorobenzothiazole 97%
2,5-Dichlorobenzothiazole
Vzorec: C₇H₃Cl₂NS
MW: 204,0764 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00044024
CAS číslo: 2941-48-2