Tisk…
2-Chlorobenzothiazole-6-carbonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480496-1G OR480496-250MG
APOSOR480496-1GEA 4470 CZK
APOSOR480496-1G APOSOR480496-250MG
2-Chlorobenzothiazole-6-carbonitrile 95%
2-Chlorobenzothiazole-6-carbonitrile
Vzorec: C₈H₃ClN₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09743933
CAS číslo: 80945-83-1