Tisk…
DL-Homoserine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480476-100G OR480476-25G
APOSOR480476-100GEA 6720 CZK
APOSOR480476-100G APOSOR480476-25G
DL-Homoserine 95%
DL-Homoserine
Vzorec: C₄H₉NO₃
Bod tání: 187…189 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002618
CAS číslo: 1927-25-9