Tisk…
2-Amino-4,4-dimethylpentanoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR480463-1G OR480463-5G
APOSOR480463-1GEA 6450 CZK
APOSOR480463-1G APOSOR480463-5G
2-Amino-4,4-dimethylpentanoic acid 98%
2-Amino-4,4-dimethylpentanoic acid
Vzorec: C₇H₁₅NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066078
CAS číslo: 106247-35-2