Tisk…
L-Methionine sulphoximine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480433-1G OR480433-5G
APOSOR480433-1GEA 9330 CZK
APOSOR480433-1G APOSOR480433-5G
L-Methionine sulphoximine 98%
L-Methionine sulphoximine
Vzorec: C₅H₁₂N₂O₃S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002621
CAS číslo: 15985-39-4