Tisk…
Benzyl-4-chlorophenyl ketone
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Benzyl 4-chlorophenyl ketone, 4'-Chloro-2-phenylacetophenone
OR4804-100G
APOSOR4804-100GEA 5200 CZK
APOSOR4804-100G
Benzyl-4-chlorophenyl ketone
Benzyl-4-chlorophenyl ketone
Vzorec: C₁₄H₁₁ClO
MW: 230,69 g/mol
Bod tání: 103…107 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016342
CAS číslo: 1889-71-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III