Tisk…
2-Methylbenzothiazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480326-100G OR480326-500G
APOSOR480326-100GEA 2440 CZK
APOSOR480326-100G APOSOR480326-500G
2-Methylbenzothiazole 98%
2-Methylbenzothiazole
Vzorec: C₈H₇NS
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005794
CAS číslo: 120-75-2