Tisk…
3,4-Dimethoxy-L-phenylalanine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480305-5G OR480305-25G
APOSOR480305-5GEA 6090 CZK
APOSOR480305-5G APOSOR480305-25G
3,4-Dimethoxy-L-phenylalanine 95%
3,4-Dimethoxy-L-phenylalanine
Vzorec: C₁₁H₁₅NO₄
MW: 225.24 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01321274
CAS číslo: 32161-30-1