Tisk…
L-m-Tyrosine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480304-1G OR480304-5G
APOSOR480304-1GEA 3060 CZK
APOSOR480304-1G APOSOR480304-5G
L-m-Tyrosine 95%
L-m-Tyrosine
Vzorec: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00063059
CAS číslo: 587-33-7