Tisk…
4-Bromo-DL-phenylalanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480302-10G OR480302-25G
APOSOR480302-10GEA 3310 CZK
APOSOR480302-10G APOSOR480302-25G
4-Bromo-DL-phenylalanine 97%
4-Bromo-DL-phenylalanine
Vzorec: C₉H₁₀BrNO₂
MW: 244.09 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002599
CAS číslo: 14091-15-7