Tisk…
Isoquinoline-4-carbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR48030-100MG OR48030-250MG
APOSOR48030-100MGEA 417 CZK
APOSOR48030-100MG APOSOR48030-250MG
Isoquinoline-4-carbonitrile
Isoquinoline-4-carbonitrile
Vzorec: C₁₀H₆N₂
MW: 154,1700 g/mol
Bod tání: 104 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00957039
CAS číslo: 34846-65-6