Tisk…
6-Bromo[1,8]naphthyridin-2(1H)-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Bromo-1,8-naphthyridin-2-ol
OR480268-1G OR480268-500MG OR480268-5G
APOSOR480268-1GEA 5660 CZK
APOSOR480268-1G APOSOR480268-500MG APOSOR480268-5G
6-Bromo[1,8]naphthyridin-2(1H)-one 98%
6-Bromo[1,8]naphthyridin-2(1H)-one
Vzorec: C₈H₅BrN₂O
MW: 225,05 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226504
CAS číslo: 72754-05-3