Tisk…
3-Amino-4-bromo-6-chloropyridazine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Bromo-6-chloro-pyridazin-3-amine
OR480266-10G OR480266-25G OR480266-5G OR480266-1G
APOSOR480266-10GEA 0 CZK
APOSOR480266-10G APOSOR480266-25G APOSOR480266-5G APOSOR480266-1G
3-Amino-4-bromo-6-chloropyridazine 98%
3-Amino-4-bromo-6-chloropyridazine
Vzorec: C₄H₃BrClN₃
MW: 208,4437 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11520891
CAS číslo: 446273-59-2