Tisk…
5-Bromo-3-iodo-6-methylpyridin-2-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-5-bromo-3-iodo-6-methylpyridine
OR480261-10G OR480261-1G OR480261-5G
APOSOR480261-10GEA 18550 CZK
APOSOR480261-10G APOSOR480261-1G APOSOR480261-5G
5-Bromo-3-iodo-6-methylpyridin-2-amine 95%
5-Bromo-3-iodo-6-methylpyridin-2-amine
Vzorec: C₆H₆BrIN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09880093
CAS číslo: 958357-86-3