Tisk…
(3-Chloropyridin-4-yl)methanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR480260-1G OR480260-250MG OR480260-5G
APOSOR480260-1GEA 2820 CZK
APOSOR480260-1G APOSOR480260-250MG APOSOR480260-5G
(3-Chloropyridin-4-yl)methanol 98%
(3-Chloropyridin-4-yl)methanol
Vzorec: C₆H₆ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09910243
CAS číslo: 79698-53-6