Tisk…
4-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480259-1G OR480259-250MG OR480259-500MG
APOSOR480259-1GEA 1750 CZK
APOSOR480259-1G APOSOR480259-250MG APOSOR480259-500MG
4-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde 95%
4-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine-3-carbaldehyde
Vzorec: C₈H₅BrN₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09880126
CAS číslo: 1000340-35-1