Tisk…
1-Benzylpyrrolo[2,3-b]pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480258-1G OR480258-250MG OR480258-500MG
APOSOR480258-1GEA 1420 CZK
APOSOR480258-1G APOSOR480258-250MG APOSOR480258-500MG
1-Benzylpyrrolo[2,3-b]pyridine 97%
1-Benzylpyrrolo[2,3-b]pyridine
Vzorec: C₁₄H₁₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09834870
CAS číslo: 152955-68-5