Tisk…
(5-Chloro-3-pyridinyl)methanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR480255-1G OR480255-250MG
APOSOR480255-1GEA 2030 CZK
APOSOR480255-1G APOSOR480255-250MG
(5-Chloro-3-pyridinyl)methanol 97%
(5-Chloro-3-pyridinyl)methanol
Vzorec: C₆H₆ClNO
MW: 143,5709 g/mol
Bod tání: 26…28 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09743969
CAS číslo: 22620-34-4