7-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480254-1G
OR480254-500MG
OR480254-5G
APOSOR480254-1GEA
8960
CZK
APOSOR480254-1G
APOSOR480254-500MG
APOSOR480254-5G
7-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline 97%
7-Methyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Vzorec:
C₁₀H₁₃N Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03004622 CAS číslo: 207451-81-8 |