Tisk…
(2-Bromo-3-pyridinyl)methanol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480253-10G OR480253-1G OR480253-5G
APOSOR480253-10GEA 18550 CZK
APOSOR480253-10G APOSOR480253-1G APOSOR480253-5G
(2-Bromo-3-pyridinyl)methanol 97%
(2-Bromo-3-pyridinyl)methanol
Vzorec: C₆H₆BrNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08276300
CAS číslo: 131747-54-1