Tisk…
(2-Chloro-4-methoxyphenyl)acetonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2-Chloro-4-methoxyphenyl)acetonitrile
OR480252-10G OR480252-1G OR480252-5G
APOSOR480252-10GEA 29830 CZK
APOSOR480252-10G APOSOR480252-1G APOSOR480252-5G
(2-Chloro-4-methoxyphenyl)acetonitrile 97%
(2-Chloro-4-methoxyphenyl)acetonitrile
Vzorec: C₉H₈ClNO
Bod tání: 41…43 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08445710
CAS číslo: 170737-93-6