Tisk…
2,6-Dichloropyrimidine-4-carbonyl chloride 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480251-10G OR480251-1G OR480251-5G
APOSOR480251-10GEA 32800 CZK
APOSOR480251-10G APOSOR480251-1G APOSOR480251-5G
2,6-Dichloropyrimidine-4-carbonyl chloride 95%
2,6-Dichloropyrimidine-4-carbonyl chloride
Vzorec: C₅HCl₃N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08444236
CAS číslo: 26830-94-4