Tisk…
2,6-Diaminopimelic acid 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480250-25G OR480250-5G
APOSOR480250-25GEA 26820 CZK
APOSOR480250-25G APOSOR480250-5G
2,6-Diaminopimelic acid 96%
2,6-Diaminopimelic acid
Vzorec: C₇H₁₄N₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002637
CAS číslo: 583-93-7