Tisk…
4-Chloro-2,5-xylidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480249-100G OR480249-25G
APOSOR480249-100GEA 17790 CZK
APOSOR480249-100G APOSOR480249-25G
4-Chloro-2,5-xylidine 98%
4-Chloro-2,5-xylidine
Vzorec: C₈H₁₀ClN
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08445705
CAS číslo: 20782-94-9