5-Propyl-1H-pyrazol-3-ylamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
5-Propyl-1H-pyrazol-3-amine
OR480246-10G
OR480246-1G
OR480246-5G
APOSOR480246-10GEA
17890
CZK
APOSOR480246-10G
APOSOR480246-1G
APOSOR480246-5G
5-Propyl-1H-pyrazol-3-ylamine 97%
5-Propyl-1H-pyrazol-3-ylamine
Vzorec:
C₆H₁₁N₃ MW: 125,17 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08061095 CAS číslo: 126748-58-1 |