Tisk…
1-(2-Nitrophenyl)-1H-pyrazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480243-10G OR480243-1G OR480243-5G
APOSOR480243-10GEA 19210 CZK
APOSOR480243-10G APOSOR480243-1G APOSOR480243-5G
1-(2-Nitrophenyl)-1H-pyrazole 97%
1-(2-Nitrophenyl)-1H-pyrazole
Vzorec: C₉H₇N₃O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06661759
CAS číslo: 25688-17-9