Tisk…
7-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480241-10G OR480241-1G OR480241-5G
APOSOR480241-10GEA 36370 CZK
APOSOR480241-10G APOSOR480241-1G APOSOR480241-5G
7-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine 95%
7-Methyl-1,2,3,4-tetrahydro-1,8-naphthyridine
Vzorec: C₉H₁₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06739289
CAS číslo: 274676-47-0