Tisk…
Cyclopropane-1,1-dicarboxylic acid mono methyl ester 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(Methoxycarbonyl)cyclopropanecarboxylic acid
OR480237-100G
APOSOR480237-100GEA 2900 CZK
APOSOR480237-100G
Cyclopropane-1,1-dicarboxylic acid mono methyl ester 97%
Cyclopropane-1,1-dicarboxylic acid mono methyl ester
Vzorec: C₆H₈O₄
MW: 144,13 g/mol
Bod varu: 85…87 °C
Bod tání: 47…51 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06800496
CAS číslo: 113020-21-6