Tisk…
2-Chloro-3-formyl-6-picoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480236-1G OR480236-5G
APOSOR480236-1GEA 0 CZK
APOSOR480236-1G APOSOR480236-5G
2-Chloro-3-formyl-6-picoline 97%
2-Chloro-3-formyl-6-picoline
Vzorec: C₇H₆ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07368878
CAS číslo: 91591-69-4