Tisk…
Methyl-4-amino-1-boc-piperidine-4-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: Methyl 1-Boc-4-Aminopiperidine-4-carboxylate
OR480232-1G OR480232-500MG OR480232-5G
APOSOR480232-1GEA 2830 CZK
APOSOR480232-1G APOSOR480232-500MG APOSOR480232-5G
Methyl-4-amino-1-boc-piperidine-4-carboxylate 95%
Methyl-4-amino-1-boc-piperidine-4-carboxylate
Vzorec: C₁₂H₂₂N₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06200674
CAS číslo: 321997-89-1