Tisk…
(1H-Indol-4-ylmethyl)amine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Aminomethylindole, (1H-Indol-4-yl)methanamine, 4-(Aminomethyl)indole
OR480231-25G OR480231-5G
APOSOR480231-25GEA 29920 CZK
APOSOR480231-25G APOSOR480231-5G
(1H-Indol-4-ylmethyl)amine 97%
(1H-Indol-4-ylmethyl)amine
Vzorec: C₉H₁₀N₂
MW: 146,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04973297
CAS číslo: 3468-18-6