4-(Hydroxymethyl)-2-methylaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480229-1G
OR480229-5G
APOSOR480229-1GEA
4340
CZK
APOSOR480229-1G
APOSOR480229-5G
4-(Hydroxymethyl)-2-methylaniline 97%
4-(Hydroxymethyl)-2-methylaniline
Vzorec:
C₈H₁₁NO Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD04038446 CAS číslo: 88990-57-2 |