Tisk…
2-Chloro-5-phenylpyrazine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480225-1G OR480225-500MG OR480225-5G
APOSOR480225-1GEA 2780 CZK
APOSOR480225-1G APOSOR480225-500MG APOSOR480225-5G
2-Chloro-5-phenylpyrazine 95%
2-Chloro-5-phenylpyrazine
Vzorec: C₁₀H₇ClN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03268585
CAS číslo: 25844-73-9