2-Amino-2-(2-bromophenyl)acetic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480224-1G
OR480224-5G
APOSOR480224-1GEA
2580
CZK
APOSOR480224-1G
APOSOR480224-5G
2-Amino-2-(2-bromophenyl)acetic acid 95%
2-Amino-2-(2-bromophenyl)acetic acid
Vzorec:
C₈H₈BrNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD02662413 CAS číslo: 254762-66-8 |