Tisk…
3-Amino-5-ethyl-1H-pyrazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Amino-5-ethylpyrazole
OR480223-10G OR480223-1G OR480223-5G
APOSOR480223-10GEA 5890 CZK
APOSOR480223-10G APOSOR480223-1G APOSOR480223-5G
3-Amino-5-ethyl-1H-pyrazole 97%
3-Amino-5-ethyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₅H₉N₃
MW: 111,15 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08060982
CAS číslo: 1904-24-1