Tisk…
2-Amino-3-bromo-5-phenylpyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR480222-1G OR480222-2.5G OR480222-500MG
APOSOR480222-1GEA 9630 CZK
APOSOR480222-1G APOSOR480222-2.5G APOSOR480222-500MG
2-Amino-3-bromo-5-phenylpyridine 97%
2-Amino-3-bromo-5-phenylpyridine
Vzorec: C₁₁H₉BrN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02183569
CAS číslo: 107351-80-4